表单
dispersion
liquid
eq. wt.
790±20g/mole (SO3H)
组成
1-propanol, 40 wt. %
2-propanol, 40 wt. %
water, 20%
浓度
6±0.5 % (w/w)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Aquivion® PFSA分散体基于Solvay Specialty Polymers工业生产的四氟乙烯和磺酰氟乙烯基醚(SFVE)CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F的短侧链(SSC)共聚物。所得全氟聚合物′官能团为其磺酸形式,SO3H。
应用
其中,Aquivion® D83-24B可用作制备聚合物电解质燃料电池电极、制造或修复阳离子交换膜、改善其润湿行为的PTFE膜的表面涂层或用于开发超强酸催化剂的配方添加剂。需要添加进一步的成膜和/或其他挥发性或非挥发性化学物质,以赋予所需的加工和最终产品特性。
法律信息
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
53.6 °F - closed cup
闪点(°C)
12.0 °C - closed cup
商品
将水通过电化学的方法转化为氢和氧的发展,主要是通过开发新材料并了解质子交换膜燃料电池(PEMFC)在运行过程中的降解机理实现的。
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.