主要文件
798495
Sigma-Aldrich
二氧化钛
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
别名:
TiO2浆料, 二氧化钛浆料, 纳米晶 TiO2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiO2
UNSPSC代码:
12352302
描述
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
方案
>95% (anatase (XRD))
表单
paste (nanocrystalline colloid)
浓度
16 wt. %
粒径
22 nm
22-25 nm (BET)
孔径
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH值(酸碱度)
<1
电导率
96.4 mS/cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二氧化钛 (TiO2) 用于制造用于生产染料敏化钙钛矿和其他固态太阳能电池的光电极。我们的 TiO2 浆料允许大表面体积比的二氧化钛薄膜的沉积。对于需要透明烧结二氧化钛薄膜的应用,选择透明的 TiO2 糊剂;对于不需要透明的应用,选择不透明的 TiO2 糊剂。不透明的 TiO2 浆料含有较大的散射 TiO2 颗粒。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)