Merck
796441
Sigma-Aldrich
银纳米溶液
100 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag
分子量:
107.87
分類程式碼代碼:
12352300
形狀
nanospheres
濃度
0.02 mg/mL in water
樣品平均尺寸
100 nm
λmax
495 nm
官能基
BPEI
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
應用
银纳米材料具有独特的物理、化学和光学特性,目前正用于各种生物应用。 此外,银纳米颗粒的颜色取决于银纳米颗粒的大小和形状。 银纳米粒子与特定波长的入射光的强耦合可用于开发超强的报告分子,高效的热吸收剂以及可放大局部电磁场强度的纳米级“天线”。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.