表单
nanospheres
浓度
0.02 mg/mL in water
平均零件尺寸
50 nm
λmax
420 nm
官能团
PEG
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
应用
银纳米材料具有独特的物理、化学和光学特性,目前正用于各种生物应用。 此外,银纳米颗粒的颜色取决于银纳米颗粒的大小和形状。 银纳米粒子与特定波长的入射光的强耦合可用于开发超强的报告分子,高效的热吸收剂以及可放大局部电磁场强度的纳米级“天线”。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.