Merck
79412
Sigma-Aldrich
磷腈配体 P1-叔辛基
≥97.0%
别名:
叔辛基亚氨基-三(二甲氨基)正膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H35N4P
分子量:
290.43
Beilstein:
7129981
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.474
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
SMILES 字串
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
InChI 密鑰
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
具有空间位阻的含中性氮的碱,与 BEMP (Fluka® 20025) 碱性类似
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
商品
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.