Merck
792683
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲基苯磺酰氟
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6F2O2S
CAS号:
分子量:
192.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
25-30 °C
SMILES 字串
CC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(F)C=C1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YWDLFHAWBWCNTB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3