Merck
791970
Sigma-Aldrich
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H715N2NO2
分子量:
179.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
97%
表单
solid
质量偏移
M+2
SMILES字符串
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)