方案
97%
旋光性
[α]22/D +55°, c = 1% in chloroform
mp
177-182 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(O[C@H]1[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
InChI
1S/C32H34O9/c1-21(33)38-28-27(41-31(36-4)30(40-23(3)35)29(28)39-22(2)34)20-37-32(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26/h5-19,27-31H,20H2,1-4H3/t27-,28+,29+,30-,31+/m1/s1
InChI key
CEIHIENXWVDRTC-NBCLCUQJSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3