折射率
n20/D 1.426
密度
1.042 g/mL at 25 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
联系客户支持liquid
n20/D 1.426
1.042 g/mL at 25 °C
−20°C
N=C(OCC)C(=O)OCC
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N