Merck
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-苯基薄荷醇
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24O
CAS号:
分子量:
232.36
Beilstein:
5265529
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
折射率
n20/D 1.531
密度
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)