Merck
78265
Sigma-Aldrich
2-苯基丁酸酐
purum, ≥98.0% (NT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
CAS号:
分子量:
310.39
Beilstein:
2062222
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
化驗
≥98.0% (NT)
折射率
n20/D 1.531
bp
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)