Merck
78055
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸烯丙酯 甲苯磺酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO2 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
377.45
Beilstein:
5212778
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
旋光性
[α]20/D +10.5±1°, c = 1% in DMF
mp
155-158 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c1-2-8-15-12(14)11(13)9-10-6-4-3-5-7-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7,11H,1,8-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
PKXPRZFLCJFMHN-MERQFXBCSA-N
其他说明
用于多肽和 N-糖肽的合成;可通过 (Ph3P)3RhCl 进行本品的选择性脱封
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)