About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS号:
分子量:
293.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
InChI key
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3