779830
(S)-4-tert-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-2-oxazoline
≥97%
别名:
(2R)-1-[(4S)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Naud ligand SL-N004-2
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H30FeNOP
CAS号:
分子量:
495.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
≥97%
表单
powder
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m1../s1
InChI key
PIKHGGNXFQMMMR-GJICFQLNSA-N
一般描述
sold in collaboration with Solvias AG
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3