Merck
779245
Sigma-Aldrich
Ethyl (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
≥98.0% (GC)
别名:
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O2
分子量:
194.27
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
InChI 密鑰
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)