Merck
779059
Sigma-Aldrich
1-叠氮基-2-碘苯 溶液
~0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
别名:
2-Iodophenyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4IN3
CAS号:
分子量:
245.02
Beilstein:
1941884
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥97% (HPLC)
浓度
~0.25 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Ic1ccccc1N=[N+]=[N-]
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-27.4 °F
闪点(°C)
-33 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)