Merck
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
别名:
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3
CAS号:
分子量:
140.14
Beilstein:
121450
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.5% (GC)
98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
InChI 密鑰
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)