Merck
778648
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinoyl]ferrocene
≥97%
别名:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J688-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H36FeOP2
分子量:
482.36
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
表单
powder
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)c3ccccc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H31OP2.C5H5.Fe/c1-16(24(20(2,3)4)21(5,6)7)18-14-11-15-19(18)23(22)17-12-9-8-10-13-17;1-2-4-5-3-1;/h8-16,23H,1-7H3;1-5H;/t16-;;/m0../s1
InChI key
ZRFUSACJLNCGTO-SQKCAUCHSA-N
一般描述
sold in collaboration with Solvias AG
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)