Merck
775509
Sigma-Aldrich
5-(氨基甲基)噻唑 二盐酸盐
别名:
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2S · 2HCl
分子量:
187.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
215-222 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
InChI 密鑰
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3