Merck
774979
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
97%
别名:
5-Bromo-6-methylindazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrN2
分子量:
211.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
166-169 °C
SMILES 字串
Cc1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3