Merck
774782
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
97%
别名:
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNO3
分子量:
246.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
100-102 °C
官能团
bromo
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC1=CC(C(OC)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)