Merck
773646
Sigma-Aldrich
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BF3KN
分子量:
209.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
>300 °C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BF3N.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
JEQAKQWNUUSKHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)