About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F2N2
CAS号:
分子量:
154.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
92-97 °C
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
InChI key
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3