Merck
773085
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
97%
别名:
N-Methyl glutamic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H29NO6
分子量:
439.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
97%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
116-119 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)N(C)C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
應用
Fmoc-protected N-methyl amino acid. N-methyl amino acids have shown enhanced biological stability in peptides compared to standard amino acids.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3