Merck
772518
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrFNO2
分子量:
220.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
130-133 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3