Merck
77046
Sigma-Aldrich
3-戊烯酸甲酯
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1721000
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (GC)
密度
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F
闪点(°C)
24 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)