Merck
767271
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 allyl
generation 4
别名:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
描述
hydroxyl surface groups
形狀
solid
分子量
generation 4
特點
focal point allyl
號表面基團
16
mp
308-313 °C
儲存溫度
2-8°C
一般說明
calculated mol. wt. 1799.8
應用
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
其他說明
:Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
法律資訊
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3