Merck
76657
Sigma-Aldrich
季戊四醇三(3-氮丙啶基)丙酸酯
technical, ≥90% (CHN)
别名:
TAZO, Xama 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H33N3O7
CAS号:
分子量:
427.49
Beilstein:
6618745
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (CHN)
自燃温度
899 °F
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
密度
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)