Merck
766534
Sigma-Aldrich
2- [双(甲硫基)亚甲基]丙二腈
97%
别名:
1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethene, 1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1,1-ethylenedicarbonitrile, 2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile, 2-[Bis(methylsulfanyl)methylene]propanedinitrile, 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, 3,3-Di(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, NSC 202533, [2-Cyano-3,3-di(methylthio)]acrylonitrile, [Bis(methylthio)methylene]malononitrile, [Bis(methylthio)methylene]propanedinitrile, [Bis(methylthio)methylidene]propanedinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2S2
CAS号:
分子量:
170.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
79-84 °C
SMILES 字串
CS\C(SC)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
InChI 密鑰
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3