Merck
766011
Sigma-Aldrich
8-溴代肌苷
95%
别名:
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11BrN4O5
CAS号:
分子量:
347.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
180-190 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)