Merck
76575
Sigma-Aldrich
1-十五炔
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡C(CH2)12CH3
CAS号:
分子量:
208.38
Beilstein:
1751009
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥97.0%
化驗
≥97.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442
密度
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
InChI 密鑰
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)