Merck
76477
Sigma-Aldrich
(S)-(4-氟苯基)环氧乙烷
≥95.0% (GC)
别名:
(S)-4-氟氧化苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO
分子量:
138.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥95.0% (GC)
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
InChI key
ICVNPQMUUHPPOK-MRVPVSSYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
72.0 °F - closed cup
闪点(°C)
22.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)