Merck
764132
Sigma-Aldrich
(R)-5,5-Dimethyl-6-phenyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2
分子量:
188.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
155-160 °C
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CNC=N[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2/c1-12(2)8-13-9-14-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
YBWCYSFSGHUFBG-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)