Merck
763810
Sigma-Aldrich
三丁基(五氟苯基)锡烷
90%
别名:
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H27F5Sn
CAS号:
分子量:
457.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
90%
表单
liquid
反应适用性
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
杂质
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
密度
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)