Merck
762660
Sigma-Aldrich
N-(2-Naphthyl)-1-naphthylamine
95%
别名:
N-(1-Naphthyl)-2-naphthylamine, N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15N
CAS号:
分子量:
269.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
102-107 °C
SMILES 字串
N(c1ccc2ccccc2c1)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C20H15N/c1-2-8-17-14-18(13-12-15(17)6-1)21-20-11-5-9-16-7-3-4-10-19(16)20/h1-14,21H
InChI 密鑰
UNJZLNFHHINVOB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3