Merck
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
别名:
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClN2O
CAS号:
分子量:
144.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
198-203 °C
SMILES 字串
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3