Merck
759325
Sigma-Aldrich
2,4-二溴噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Br2S
CAS号:
分子量:
241.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.632
密度
2.157 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3