Merck
759147
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine-15N hydrochloride
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
别名:
Methylamine hydrochloride-(methyl-13C,d3),15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CD3H215N · HCl
分子量:
72.52
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
方案
99% (CP)
mp
231-233 °C (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3,2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-SZRYOQPCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)