Merck
756652
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzothiazole
97%
别名:
6-Bromo-2-methyl-1,3-benzothiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNS
CAS号:
分子量:
228.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
84-89 °C
SMILES字符串
Cc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI key
NPBQNFVPWXRIGG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)