Merck
755540
Sigma-Aldrich
2,2-二溴二乙基膦酸乙酯
97%
别名:
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15Br2O5P
CAS号:
分子量:
381.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.493
密度
1.636 at 25 °C
官能基
bromo
ester
phosphonate
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)