跳转至内容
Merck

754579

Sigma-Aldrich

S-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis(di-p-tolylphosphine)

97%

别名:

(S)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(di-p-tolylphosphine), (S)-Tol-Garphos

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C44H44O4P2
分子量:
698.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22

化驗

97%

mp

242-247 °C

InChI

1S/C44H44O4P2/c1-29-9-17-35(18-10-29)49(36-19-11-30(2)12-20-36)41-27-33(45-5)25-39(47-7)43(41)44-40(48-8)26-34(46-6)28-42(44)50(37-21-13-31(3)14-22-37)38-23-15-32(4)16-24-38/h9-28H,1-8H3

InChI 密鑰

JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N

法律資訊

Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.

象形圖

Exclamation mark

訊號詞

Warning

危險聲明

危險分類

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

標靶器官

Respiratory system

儲存類別代碼

11 - Combustible Solids

水污染物質分類(WGK)

WGK 3

閃點(°F)

Not applicable

閃點(°C)

Not applicable


从最新的版本中选择一种:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门