Merck
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
别名:
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18BFO2
分子量:
248.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.499
密度
1.041 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
InChI 密鑰
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)