Merck
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BF4KN
分子量:
202.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
298-304 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
InChI 密鑰
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)