Merck
751251
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
96%
别名:
3-Iodo-4-aminopyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5IN2
CAS号:
分子量:
220.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
96-101 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI 密鑰
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3