Merck
751170
Sigma-Aldrich
4-氯-2-硝基苄腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3ClN2O2
CAS号:
分子量:
182.56
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
95-100 °C
官能团
chloro
nitrile
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
InChI key
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)