Merck
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BF3KO2
分子量:
242.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
295-301 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
InChI key
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)