Merck
749354
Sigma-Aldrich
哌啶-1-磺酰氯
96%
别名:
1-Piperidinesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10ClNO2S
CAS号:
分子量:
183.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.494
密度
1.308 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI key
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1