Merck
748668
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BCl2N2O4
分子量:
302.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
292-294 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3