Merck
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-八甲基四硅氧烷
technical, ≥85% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H26O3Si4
CAS号:
分子量:
282.63
Beilstein:
1770063
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥85% (GC)
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C