Merck
748048
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-6-O-trityl-α-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H46O6
CAS号:
分子量:
706.86
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
旋光性
[α]22/D +14.0, c = 0.5% in chloroform
mp
>300 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CO[C@@H]1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)O1
InChI
1S/C47H46O6/c1-48-46-45(51-34-38-24-12-4-13-25-38)44(50-33-37-22-10-3-11-23-37)43(49-32-36-20-8-2-9-21-36)42(53-46)35-52-47(39-26-14-5-15-27-39,40-28-16-6-17-29-40)41-30-18-7-19-31-41/h2-31,42-46H,32-35H2,1H3/t42-,43-,44+,45-,46+/m1/s1
InChI key
AYWIUINDNNLVIG-PSKPMRIASA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)